Läs mer
Enalapril, Thermo Scientific™
Long-acting ACE inhibitor and antihypertensive
1044.91 SEK - 4028.31 SEK
Kemiska identifierare
CAS 75847-73-3
Molekylformel C20H28N2O5
Molekylvikt (g/mol) 376.453
MDL-nummer MFCD00865774
InChI-nyckel GBXSMTUPTTWBMN-XIRDDKMYSA-N
Synonym enalapril, enalaprilum, vasotec, enalaprila, enalapril tn, unii-69pn84io1a, enalapril inn, enalapril richet, chembl578, enalaprilum inn-latin
PubChem CID 5388962
ChEBI CHEBI:4784
IUPAC-namn (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
LEDER CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CCCC2C(=O)O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15413469
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60750.03
1g
1044.91 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15423469
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60750.06
5g
4028.31 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Enalapril is used in the treatment of hypertension, diabetic nephropathy, and some types of chronic heart failure. It has been proven to protect the function of the kidneys in hypertension, heart failure, and diabetes, and may be used in the absence of hypertension for its kidney protective effects. It is widely used in chronic kidney failure.
Solubility
Soluble in water at 25mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heat.
Specifikationer
Kemiska identifierare
75847-73-3
376.453
GBXSMTUPTTWBMN-XIRDDKMYSA-N
5388962
(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
C20H28N2O5
MFCD00865774
enalapril, enalaprilum, vasotec, enalaprila, enalapril tn, unii-69pn84io1a, enalapril inn, enalapril richet, chembl578, enalaprilum inn-latin
CHEBI:4784
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CCCC2C(=O)O
Specifikationer
Enalapril
C20H28N2O5
14,3567
Soluble in water at 25mg/ml
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CCCC2C(=O)O
376.453
CHEBI:4784
75847-73-3
MFCD00865774
enalapril, enalaprilum, vasotec, enalaprila, enalapril tn, unii-69pn84io1a, enalapril inn, enalapril richet, chembl578, enalaprilum inn-latin
GBXSMTUPTTWBMN-XIRDDKMYSA-N
(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
5388962
376.45
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : TW3665500
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer