Läs mer
Enalaprilat D5, MedChemExpress
Produktkod. 16492099
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16492099 1 mg
1 options
Produktkod. 16492099 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0231AS
MedChemExpress Enalaprilat D5 (MK-422 D5) is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Enalaprilat D5 (MK-422 D5) is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enalaprilat D5
CAS 349554-00-3
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C18H19D5N2O5
Färg White
Synonym MK-422 D5
LEDER C[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 353.42
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 353.42