Läs mer
Enalaprilat-d5 (phenyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enalaprilat-d5 (phenyl-d5) Dihydrate |
| CAS | 349554-00-3 |
| Molekylformel | C18 D5 H19 N2 O5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Enalaprilat-D5 (phenyl-D5), L-Proline, N-[(1 S)-1-carboxy-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl- (9 CI), (2 S)-1-[(2 S)-2-[[(1 S)-1-Carboxy-3-(phenyl-d5)propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[(1 S)-1-Carboxy-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl-L-proline, Enalapril acid-d5, Enalapril-d5 diacid, Enalaprilat-d5, Enalaprilate-d5, Enalaprilic acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19 H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1/i2D,3 D,4 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2 C(=O)O)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | (2 S)-1-[(2 S)-2-[[(1 S)-1-carboxy-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.424 |
| Formel vikt | 353.2 g/mol |
| Visa mer |