Läs mer
Enalaprilat Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C18H28N2O7 |
| MDL-nummer | MFCD00941393 |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.42, 384.43 |
| InChI-nyckel | LRBNLIUVJIKAQR-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | O.O.CC(NC(CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)C1CCCN1C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-{2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]propanoyl}pyrrolidine-1-carboxylic acid dihydrate |
| Produkttyp | Metabolite∣Impurity |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |