Läs mer
Enalaprilat, Thermo Scientific™
The active metabolite of enalapril
1747.08 SEK - 4295.38 SEK
Kemiska identifierare
CAS 76420-72-9
Molekylformel C18H24N2O5
Molekylvikt (g/mol) 348.399
MDL-nummer MFCD00865786
InChI-nyckel LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
Synonym enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm
PubChem CID 5462501
ChEBI CHEBI:4786
IUPAC-namn (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
LEDER CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15445639
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63392.MA
10mg
1747.08 SEK
10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15455639
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63392.MF
50mg
4295.38 SEK
50mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Enalapril is a ACE (angiotensin-converting enzyme) inhibitor, suggested to be more potent than Captopril (sc-200566). Studies indicate that Enalapril downregulates the expression of IL-β, IL-6, and NF-κB. Further studies show that Enalapril upregulates the expression of VEGF and heme oxygenase-1. Enalaprilat reports demonstrate that the compound has some antioxidant activity, which does not include the PKC-NADPH oxidase pathway.
Solubility
Soluble in water with heating (∼60°C)
Notes
Store in a cool dry place. Keep away from oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
76420-72-9
348.399
LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
5462501
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
C18H24N2O5
MFCD00865786
enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm
CHEBI:4786
CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Enalaprilat
C18H24N2O5
14,3568
Soluble in water with heating (∽60°C)
CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
348.399
CHEBI:4786
76420-72-9
MFCD00865786
enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm
LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
5462501
384.42
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 278-459-3
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer