Läs mer
Enantiomer of Sofosbuvir, MedChemExpress
Produktkod. 16481248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481248 5 mg
16442469 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0726
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Enantiomer of Sofosbuvir is an enantiomer of Sofosbuvir, a prescription medicine for the treatment of patients with chronic hepatitis C. There is no biological activity report on enantiomer of Sofosbuvir until now.
Enantiomer of Sofosbuvir is an enantiomer of Sofosbuvir, a prescription medicine for the treatment of patients with chronic hepatitis C. There is no biological activity report on enantiomer of Sofosbuvir until now.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enantiomer of Sofosbuvir
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29FN3O9P
Kvantitet 5 mg
LEDER O=[P@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 529.45
Formel vikt 529.45
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation