Läs mer
Enasidenib, MedChemExpress
Beskrivning
Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enasidenib |
| CAS | 1446502-11-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17F6N7O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AG-221 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.38 |
| Visa mer |