Läs mer
Enasidenib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enasidenib |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17F6N7O/c1-17(2,33)9-27-15-30-14(11-4-3-5-12(29-11)18(20,21)22)31-16(32-15)28-10-6-7-26-13(8-10)19(23,24)25/h3-8,33H,9H2,1-2H3,(H2,26,27,28,30,31,32) |