Läs mer
Enbucrilate, MedChemExpress
Beskrivning
Enbucrilate (Butyl cyanoacrylate) is a cyanoacrylate ester that has been used as surgical tissue adhesive.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enbucrilate |
| CAS | 6606-65-1 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H11NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Butyl cyanoacrylate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (652.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCOC(C(C#N)=C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.18 |
| Visa mer |