Läs mer
Enbucrilate, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enbucrilate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-3-4-5-11-8(10)7(2)6-9/h2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 153.079 |