Läs mer
Encenicline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16492607
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492607 50 mg -
16459097 5 mg -
16446766 100 mg 100mg
16426518 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16492607 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15430A
MedChemExpress Encenicline hydrochloride (EVP-6124 hydrochloride) is a novel partial agonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs).
Encenicline hydrochloride (EVP-6124 hydrochloride) is a novel partial agonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Encenicline hydrochloride
CAS 550999-74-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18Cl2N2OS
Kvantitet 50 mg
Synonym EVP-6124 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.94 mM)
LEDER O=C(C1=CC2=C(C(Cl)=CC=C2)S1)N[C@H]3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 357.3
Formel vikt 357.3
Procent renhet 97.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration