Läs mer
Encequidar, MedChemExpress
Beskrivning
Encequidar (HM30181
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Encequidar |
| CAS | 849675-66-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H36N6O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | HM30181 HM30181A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2.4 mg/mL (3.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2O1)=O)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C4=NN(C5=CC=C(CCN6CC7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC6)C=C5)N=N4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 688.73 |
| Show More |