Läs mer
Encequidar mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16441947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441947 50 mg
16436266 100 mg
16418467 5 mg
16415798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16441947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13646A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Encequidar mesylate (HM30181 mesylate; HM30181A mesylate) is a competitive and potent P-glycoprotein inhibitor.
Encequidar mesylate (HM30181 mesylate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Encequidar mesylate
CAS 849675-87-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C39H40N6O10S
Kvantitet 50 mg
Synonym HM30181 mesylateHM30181A mesylate
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (31.85 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2O1)=O)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C4=NN(C5=CC=C(CCN6CC7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC6)C=C5)N=N4.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 784.83
Formel vikt 784.83
Procent renhet 98.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death