Läs mer
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim kirurgiska handskar
Produktkod. 17893632 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893632 5.5
17873792 7
17883802 7.5
17803612 8.5
17853612 9
17803812 8
17813702 6
17853692 6.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17893632 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330100055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.95 SEK
    530.80 SEK / 50 par
    Save 182.15 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Pulverfria operationshandskar av latex med bekväm passform och känsla för minskad handmuskelansträngning under operation.
  • ASTM D3577, ASTM D6978 certifierad
  • Proprietär handskformulering ger en mjuk och känslig men ändå robust operationshandske
  • Unik, halkfri slät ytbehandling för bra instrumenthantering och grepp
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 5.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,87 ±0,79 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Modell ENCORE-330100
Längd (engelska) 11,6 tum
Längd (metrisk) 295 mm