Beskrivning
- ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
- 20 % tunnare än Ansells vanliga puderfria latexhandskar
- Hög taktil känslighet och fingerfärdighet föredras för känsliga procedurer
- Unika anatomiska handskformare levererar kirurgiska handskar designade för ökad komfort och rörelse för att minska handtrötthet
- Brun färg minskar kirurgisk bländning
- Möjlighet att använda den som en innerhandske vid dubbelhandskar för enkel upptäckt av brott
- Invändig beläggning möjliggör enkel på- och avtagning under torra eller fuktiga händer, oavsett om det är den första påtagningen eller under intraoperativa förändringar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 och -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Brun |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 7,48 ±0,79 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,19± 0,02 mm |
| Visa mer |