Läs mer
Ansell ENCORE™ Latex mikrokirurgiska handskar
Produktkod. 17843612 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17843612 7
17823612 6.5
17893812 8.5
17803822 8
17863612 7.5
17823712 6
17893712 5.5
17863722 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17843612 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330104070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latex, puderfri operationshandske med hög fingerfärdighet och taktil känslighet för kirurgisk finess.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
  • 20 % tunnare än Ansells vanliga puderfria latexhandskar
  • Hög taktil känslighet och fingerfärdighet föredras för känsliga procedurer
  • Unika anatomiska handskformare levererar kirurgiska handskar designade för ökad komfort och rörelse för att minska handtrötthet
  • Brun färg minskar kirurgisk bländning
  • Möjlighet att använda den som en innerhandske vid dubbelhandskar för enkel upptäckt av brott
  • Invändig beläggning möjliggör enkel på- och avtagning under torra eller fuktiga händer, oavsett om det är den första påtagningen eller under intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 och -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Brun
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 7,48± 0,79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,48± 1,18 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,48± 1,18 mil
Tjocklek (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Modell ENCORE-330104
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 302 mm