Description
- ASTM D3577, ASTM D6978 certifierad
- 50 % tjockare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex, vilket ger enastående skydd
- Kraftig texturerad finish på fingrar och handflata för överlägset grepp för torra och fuktiga applikationer
- DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
- För användning vid rigorösa kirurgiska ingrepp
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Brown |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 12.8 ±1.18 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.33 ±0.03 mm |
| Show More |