Läs mer
Ansell ENCORE™ Latex Ortho Kirurgiska handskar
Produktkod. p-7250183 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17833622
Brand: Ansell 330106070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latexoperationshandskar med extra tjock handskformulering för att motstå kirurgiska påfrestningar, speciellt där elverktyg och benfragment finns.
  • ASTM D3577, ASTM D6978 certifierad
  • 50 % tjockare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex, vilket ger enastående skydd
  • Kraftig texturerad finish på fingrar och handflata för överlägset grepp för torra och fuktiga applikationer
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
  • För användning vid rigorösa kirurgiska ingrepp
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 och -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Brun
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 12.8± 1,18 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,33± 0,03 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 12.01± 1,18 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,31± 0,03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 12.01± 1,18 mil
Tjocklek (metrisk) 0,31± 0,03 mm
Modell ENCORE-330106
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 301 mm