Läs mer
Ansell ENCORE™ Kirurgiska handskar med latexstruktur
Produktkod. 17873582 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17873582 8
17803772 6
17813582 5.5
17853572 8.5
17833772 9
17823762 7.5
17863762 7
17863632 6.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17873582 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330101080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latex, puderfri operationshandske med en texturerad finish för enkel instrumenthantering och grepp.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
  • Texturerad finish på fingrar och handflata säkerställer högt grepp under torra och fuktiga förhållanden
  • Idealisk att användas som ytterhandske vid dubbelhandskar
  • Tjocklek optimerar taktil känslighet och skydd
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
  • För användning i kirurgiska eller kemoterapiprocedurer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 9,65± 1,18 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,25± 0,03 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 8.27± 0,79 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8.27± 0,79 mil
Tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Modell ENCORE-330101
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 302 mm