Läs mer
Ansell ENCORE™ Latex Underhandske kirurgiska handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivning
- ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
- Innehåller glycerol och dimetikon som fuktgivande medel för att bibehålla fukt och återfukta huden
- Yttre ytfinish med låg friktion ger enkel påtagning och optimal komfort vid dubbelhandskar
- Grön färg för enkel identifiering av ett handskebrott
- DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning tillsammans med den inbyggda fuktkrämen, underlättar torr och fuktig påtagning samt intraoperativa förändringar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Green |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Partially Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 7.48 ±0.79 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.19 ±0.02 mm |
| Visa mer |