Läs mer
Ansell ENCORE™ Latex Underhandske kirurgiska handskar
Produktkod. 17893782 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893782 9
17803782 5.5
17853592 8
17863782 7
17833782 6.5
17853752 8.5
17853782 6
17853672 7.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17893782 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330113090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1107.75 SEK
    823.80 SEK / 50 par
    Save 283.95 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 02-10-2026
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latex, puderfri kirurgisk grön underhandske för enkel dubbla handskar och intraoperativa förändringar.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
  • Innehåller glycerol och dimetikon som fuktgivande medel för att bibehålla fukt och återfukta huden
  • Yttre ytfinish med låg friktion ger enkel påtagning och optimal komfort vid dubbelhandskar
  • Grön färg för enkel identifiering av ett handskebrott
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning tillsammans med den inbyggda fuktkrämen, underlättar torr och fuktig påtagning samt intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 och -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ±1,18 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,48 ±1,18 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Modell ENCORE-330113
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 302 mm