Läs mer
Ansell ENCORE™ Latex Underhandske kirurgiska handskar
Produktkod. p-7250185 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17803782
Brand: Ansell 330113055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latex, puderfri kirurgisk grön underhandske för enkel dubbla handskar och intraoperativa förändringar.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
  • Innehåller glycerol och dimetikon som fuktgivande medel för att bibehålla fukt och återfukta huden
  • Yttre ytfinish med låg friktion ger enkel påtagning och optimal komfort vid dubbelhandskar
  • Grön färg för enkel identifiering av ett handskebrott
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning tillsammans med den inbyggda fuktkrämen, underlättar torr och fuktig påtagning samt intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 0.65
Färg Green
Disponibel Single-use
Exteriör finish Partially Textured
Fingertjocklek (engelska) 7.48 ±0.79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.19 ±0.02 mm
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum No
Latexfri No
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 7.48 ±1.18 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek 5.5
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 7.48 ±1.18 mil
Tjocklek (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Modell ENCORE-330113
Längd (engelska) 11.9 in.
Längd (metrisk) 302 mm