Läs mer
Ansell ENCORE™ Kirurgiska handskar i neopren
Produktkod. 17883722 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17883722 7
17803632 8.5
17803832 5.5
17893822 6.5
17853642 8
17843732 6
17873732 7.5
17823642 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17883722 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340111070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1627.50 SEK
    1208.31 SEK / 50 par
    Save 419.19 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Neopren, kemiska acceleratorfria kirurgiska handskar erbjuder oöverträffad känslighet och hållbarhet och är avsedda för känsliga kirurgiska ingrepp och kemoterapi.
  • ASTM D6978 certifierad
  • Icke-latex och 100 % kemisk acceleratorfri för att eliminera risken för latex typ I-allergi och minimera kemisk typ IV-allergi och hudkänslighet
  • Med SENSOPRENE™ Teknik för att leverera en tunnare men robust handske för ökad komfort och hållbarhet
  • Upp till 30 % tunnare än vanliga operationshandskar i neopren för ökad taktil känslighet och fingerfärdighet
  • Slät med mikrotexturerad finish för säker instrumenthantering och grepp
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel och ett brett utbud av kemikalier som används i hospolyisoprenetals
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 och -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 5,51 ±1,18 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,14± 0,03 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 4,92 ±1,18 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,13± 0,03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 4,92 ±1,18 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,13± 0,03 mm
Modell ENCORE-340111
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 301 mm