Beskrivning
- ASTM D6978 certifierad
- Icke-latex och 100 % kemisk acceleratorfri för att eliminera risken för latex typ I-allergi och minimera kemisk typ IV-allergi och hudkänslighet
- Med SENSOPRENE™ Teknik för att leverera en tunnare men robust handske för ökad komfort och hållbarhet
- Upp till 30 % tunnare än vanliga operationshandskar i neopren för ökad taktil känslighet och fingerfärdighet
- Slät med mikrotexturerad finish för säker instrumenthantering och grepp
- Testad för användning med kemoterapiläkemedel och ett brett utbud av kemikalier som används i hospolyisoprenetals
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 och -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 5,51 ±1,18 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,14± 0,03 mm |
| Visa mer |