Läs mer
Ansell ENCORE™ Hybridhandskar av polyisopren och neopren
Produktkod. 17813802 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17813802 9
17873602 8.5
17833602 7.5
17893692 8
17803702 7
17833692 5.5
17863642 6.5
17893682 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17813802 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340105090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Operationshandskar av polyisopren och neopren blandar komfort och hållbarhet när de används som ytterhandske vid dubbelhandskar.
  • ASTM D6978, ASTM F739 certifierad
  • HYBRID Teknikblandning av polyisopren och neopren erbjuder det bästa av båda materialen, som kombinerar hållbarhet med latexliknande komfort
  • Naturlig, halvtransparent handske, idealisk att användas som ytterhandske vid dubbelhandske med en färgad underhandske för snabb och enkel detektering av handskebrott
  • Icke-latex för att eliminera risken för latex typ I-allergi
  • Fri från zink 2-merkaptobensotiazol, difenylguanidin och cetylpyridiniumklorid för att minimera risken för kemisk typ IV-allergi och känslighet för dessa kemiska acceleratorer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 8.27± 1,18 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,21± 0,03 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren, Neopren
Palmtjocklek (engelska) 7,48± 1,18 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,48± 1,18 mil
Tjocklek (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Modell ENCORE-340105
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 306 mm