Läs mer
Ansell ENCORE™ Hybridhandskar av polyisopren och neopren
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivning
- ASTM D6978, ASTM F739 certifierad
- HYBRID™ Teknikblandning av polyisopren och neopren erbjuder det bästa av båda materialen, som kombinerar hållbarhet med latexliknande komfort
- Naturlig, halvtransparent handske, idealisk att användas som ytterhandske vid dubbelhandske med en färgad underhandske för snabb och enkel detektering av handskebrott
- Icke-latex för att eliminera risken för latex typ I-allergi
- Fri från zink 2-merkaptobensotiazol, difenylguanidin och cetylpyridiniumklorid för att minimera risken för kemisk typ IV-allergi och känslighet för dessa kemiska acceleratorer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Fingertjocklek (engelska) | 8.27± 1,18 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,21± 0,03 mm |
| Visa mer |