Läs mer
Ansell ENCORE™ Kirurgiska handskar av polyisopren
Produktkod. 17883592 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17883592 7
17803602 8.5
17863572 5.5
17873772 8
17813792 6.5
17813692 9
17813682 6
17823682 7.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17883592 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330114070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2924.25 SEK
    2178.60 SEK / 50 par
    Save 745.65 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Denna hudvänliga kirurgiska underhandske av polyisopren är en idealisk lösning för dubbla handskar utan latex som också kan användas som en enkel handske.
  • ASTM D6978 certifierad
  • Ultratunn underhandske som erbjuder optimal känslighet och komfort vid dubbla handskar
  • Grön färg för enkel identifiering av handskbrott vid dubbelhandskar
  • Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med överlägsen komfort jämfört med latexhandskar
  • Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemiska typ IV-allergier och känsligheter för optimerad allergiframkallande profil
  • Slät finish ger tillräckligt grepp, vilket gör att handsken kan användas i en enda handskmiljö
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 6,89 ±0,79 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,89 ±0,79 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Modell ENCORE-330114
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 303 mm
Visa mer Visa mindre
HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing) utförd av ett oberoende laboratorium i USA Polyisoprenprodukter med PI-KARE-teknik kanske inte är tillgängliga i ditt land ännu.