Läs mer
Ansell ENCORE™ Kirurgiska handskar av polyisopren
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivning
- ASTM D6978 certifierad
- Ultratunn underhandske som erbjuder optimal känslighet och komfort vid dubbla handskar
- Grön färg för enkel identifiering av handskbrott vid dubbelhandskar
- Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med överlägsen komfort jämfört med latexhandskar
- Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemiska typ IV-allergier och känsligheter för optimerad allergiframkallande profil
- Slät finish ger tillräckligt grepp, vilket gör att handsken kan användas i en enda handskmiljö
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Fingertjocklek (engelska) | 7,87± 0,79 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,2± 0,02 mm |
| Visa mer |
HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing) utförd av ett oberoende laboratorium i USA Polyisoprenprodukter med PI-KARE-teknik kanske inte är tillgängliga i ditt land ännu.