Läs mer
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline gasfilteranslutningar
Produktkod. 10766334 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Dubbeländad kontakt
Slutmontering
Väggmonteringsklämma
Ändbeslag i stål
Material:
Ingen information tillgänglig
Mässing
Stål
Diameter (engelska) Yttre:
0,125 tum
0,25 tum
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Material Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
10766334 Ändbeslag i stål Stål 0,125 tum Paket med 2
10088952 Slutmontering Mässing 0,125 tum Paket med 2
10351345 Slutmontering Mässing 0,25 tum Paket med 2
10340925 Ändbeslag i stål Stål 0,25 tum Paket med 2
10117844 Dubbeländad kontakt Ingen information tillgänglig EJ TILLÄMPLIGT Paket med 2
10127844 Väggmonteringsklämma Ingen information tillgänglig EJ TILLÄMPLIGT Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10766334 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180810
Beräknad leverans: 29-10-2026
Använd dessa o-ringar av kvalitetsändbeslag och andra kontakter för din Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-filter.
Använd dessa o-ringar av kvalitetsändbeslag och andra kontakter för din Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-filter. Ändbeslagen förblir installerade under filterbyte, vilket minskar kostnaden för ren gas.
  • Innehåller nålventiler som stänger ledningar och förhindrar kontaminering
  • Ändbeslag mäter 0,125 tum. (0,3 cm) eller 0,25 tum. (0,6 cm)
  • Återanvändbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,125 tum
För användning med (utrustning) Click-On Inline filter
Material Stål
Typ Ändbeslag i stål
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.