Läs mer
SPEX Certiprep™ Extraktor för mikroflaskor
Produktkod. 15340492 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Typ:
Ändpluggsutdragare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15340492 Ändpluggsutdragare Varje
1 options
Produktkod. 15340492 Leverantör SPEX Certiprep™ Leverantörsnummer 6758
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd denna för att enkelt ta bort ändpluggen från frusna mikroflaskor.
Detta ändpluggutdragstillbehör för SPEX SamplePrep fryskvarn 6757 mikroflaska är ett bänkverktyg för att enkelt ta bort ändpluggar från frysta mikroflaskor. Placera helt enkelt tre mikroflaskor i extraktionsvaggan och tryck ner utsugningshandtaget för att ta bort ändpluggarna. Prov kan hämtas från flaskan medan den fortfarande är kall. Sugkoppar under utsuget fäster den vid bänkskivan och förhindrar glidning och möjliggör enhandsmanövrering.
Specifikationer
Typ Ändpluggsutdragare
Beskrivning Rymmer upp till tre Microvals
För användning med (utrustning) 6757 Microvial