Läs mer
Labconco™ End-Zone™ Startpaket för slutpunktsdetektering
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
Gummi
Rostfritt stål
Beskrivning
Innehåller
2 vakuumsensorer, 1 ventiladapter för anslutning av referenssensorn till en tom port, 1 Fast-Freeze Flasktopp med sensorport, 1 anslutningskabel och 1 monteringsbar hållare med plats för sex sensorer
Kräver
FreeZone Frystork, 600ml eller större Fast-Freeze Kolv
- Jämför vakuumnivån för den tomma ventilen med vakuumnivån inuti Fast-Freeze Kolv som innehåller prov
- Fungerar med FreeZone's Lyo-Works OS, det ger varning på skärmen
- Kan programmeras för att skicka e-post till användaren när slutpunkt detekteras
- FreeZone Frystork med Lyo-Works OS, torkkammare eller grenrör med ventilportar, vakuumpump och 600 ml eller större Fast-Freeze Kolv krävs för drift (ingår ej)
- End-Zone är inte kompatibel med FreeZone Stoppbrickstorkar, Bulkbrickstorkar eller FreeZone Legacy frystorkar
- För att detektera slutpunkt i mer än ett prov (upp till fem), beställ båda End-Zone Startpaket och tilläggssatser
- Startpaketet innehåller komponenter för att detektera slutpunkten i en provkolv
- Varje End-Zone Startpaketet innehåller: två vakuumsensorer, en ventiladapter för anslutning av referenssensorn till en tom port, en Fast-Freeze Flasktopp med sensorport, anslutningskabel och monteringsbar hållare med plats för sex sensorer
- Hållaren kan monteras direkt på frystorken
- Tilläggssatsen innehåller komponenter för att detektera slutpunkten i en provkolv
- Varje End-Zone Tilläggssatsen innehåller: en vakuumsensor och en Fast-Freeze Kolvtopp med öppning för insättning av vakuumsensor
- Kräver End-Zone Startpaket
- End-Zone ger ett alternativ till visuell inspektion som gör det enkelt att avgöra när frystorkningen är klar
- End-Zone kommer att varna när provets fuktnivåer har nått användarvald nivå
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slutpunktsdetekteringstillbehör |
| Antal hyllor | 0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | 2 vakuumsensorer, 1 ventiladapter för anslutning av referenssensorn till en tom port, 1 Fast-Freeze Flasktopp med sensorport, 1 anslutningskabel och 1 monteringsbar hållare med plats för sex sensorer |
| Djup (engelska) | 2,9 tum. |
| Djup (metriskt) | 7.3 cm |
| Bredd (engelska) | 2,9 tum. |
| Bredd (metrisk) | 7.3 cm |
| Höjd (engelska) | 9,1 tum |
| Höjd (metrisk) | 23.1 cm |