Läs mer
Labconco™ End-Zone™ Startpaket för slutpunktsdetektering
Produktkod. 17218960 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Gummi
Rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
17218960 Gummi
17208960 Rostfritt stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17218960 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 780902000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4625.00 SEK
    3681.95 SEK / Paket med 1
    Save 943.05 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
1 vakuumsensor och 1 Fast-Freeze Kolvtopp med en öppning för att sätta in vakuumsensorn
Kräver
FreeZone Frystork, End-Zone Startpaket, 600ml eller större Fast-Freeze Kolv
End-Zone slutpunktsdetektering eliminerar gissningar och säkerställer provets torrhet genom att varna när provets fuktnivåer har nått den användarvalda nivån. För användning med FreeZone™ frystorkar med Lyo-Works OS.
  • Jämför vakuumnivån för den tomma ventilen med vakuumnivån inuti Fast-Freeze Kolv som innehåller prov
  • Fungerar med FreeZone's Lyo-Works OS, det ger varning på skärmen
  • Kan programmeras för att skicka e-post till användaren när slutpunkt detekteras
  • FreeZone Frystork med Lyo-Works OS, torkkammare eller grenrör med ventilportar, vakuumpump och 600 ml eller större Fast-Freeze Kolv krävs för drift (ingår ej)
  • End-Zone är inte kompatibel med FreeZone Stoppbrickstorkar, Bulkbrickstorkar eller FreeZone Legacy frystorkar
  • För att detektera slutpunkt i mer än ett prov (upp till fem), beställ båda End-Zone Startpaket och tilläggssatser
  • Startpaketet innehåller komponenter för att detektera slutpunkten i en provkolv
  • Varje End-Zone Startpaketet innehåller: två vakuumsensorer, en ventiladapter för anslutning av referenssensorn till en tom port, en Fast-Freeze Flasktopp med sensorport, anslutningskabel och monteringsbar hållare med plats för sex sensorer
  • Hållaren kan monteras direkt på frystorken
  • Tilläggssatsen innehåller komponenter för att detektera slutpunkten i en provkolv
  • Varje End-Zone Tilläggssatsen innehåller: en vakuumsensor och en Fast-Freeze Kolvtopp med öppning för insättning av vakuumsensor
  • Kräver End-Zone Startpaket
  • End-Zone ger ett alternativ till visuell inspektion som gör det enkelt att avgöra när frystorkningen är klar
  • End-Zone kommer att varna när provets fuktnivåer har nått användarvald nivå
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Slutpunktsdetekteringstillbehör
Antal hyllor 0
Material Gummi
Inkluderar 1 vakuumsensor och 1 Fast-Freeze Kolvtopp med en öppning för att sätta in vakuumsensorn
Djup (engelska) 2,9 tum.
Djup (metriskt) 7.3 cm
Bredd (engelska) 2,9 tum.
Bredd (metrisk) 7.3 cm
Höjd (engelska) 9,1 tum
Höjd (metrisk) 23.1 cm