Läs mer
OHAUS Endeavour 5000 Light Duty Shakers
Handla allt Ohaus Produkter
Hastighetsintervall:
100 till 1200 rpm
100 till 800 rpm
50 till 300 rpm
Beskrivning
- Budgetvänligt: Aluminiumbricka med 11 fästpunkter för tillbehör och halkfri gummimatta ingår.
- Redo att fästa ett brett utbud av tillgängliga tillbehör för att anpassa för låg till medelstor volym applikationer.
- Budgetvänligt: Aluminiumbricka med hårdvara för att säkra mikroplattor och djupbrunnsplattor på e-E51LDMP03.
- Programmerbar: Spara tid med den inbyggda programmeringsfunktionen, flerstegsprogram kan skapas, lagras och köras enkelt.
- Dataloggning och kontroll: Fjärrfunktion tillåter PC-kontroll och dataöverföring.
- Lämplig för användning i inkubatorer (exkl. CO2), kylrum och CO2-miljö inom angivet temperatur- och RF-intervall.
- Avancerad mikroprocessorkontroll rampar långsamt upp skakbrickan till önskad hastighet och undviker stänk.
- Integrerad överbelastning och obalanserad detektion för att skydda prover.
- Ljusstark, bakgrundsbelyst LCD-display med timer för hastighet och tid.
- Grön indikatorlampa tänds när enheten skakar.
- Visuellt och ljudlarm när timern räknar ner till noll eller ett fel uppstår.
- Slitstarkt kemikaliebeständigt polymerhus.
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 3 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 4 kg |
| Hastighetskontroll noggrannhet | ±2 rpm, över 100 rpm± 2 % av inställd hastighet |
| Hastighetsintervall | 100 till 800 rpm |
| Spänning | 24 V |
| Amperage | 1,25 A |
| Rotation | Orbital, 3 mm |
| Håller | Upp till 3 x 1 L flaskor |
| Produkttyp | Open Air Shakers |
| Certifikat och efterlevnad | CE, TUV |
| Visa mer |