Läs mer
OHAUS Endeavour 5000 Light Duty Shakers
Produktkod. p-200009506 Handla allt Ohaus Produkter
Hastighetsintervall:
100 till 1200 rpm
100 till 800 rpm
50 till 300 rpm
Produktkod. 17921282
Brand: OHAUS 30770916
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital Light Duty Orbital Shakers avsedda för vardagsskakning
  • Budgetvänligt: Aluminiumbricka med 11 fästpunkter för tillbehör och halkfri gummimatta ingår.
  • Redo att fästa ett brett utbud av tillgängliga tillbehör för att anpassa för låg till medelstor volym applikationer.
  • Budgetvänligt: Aluminiumbricka med hårdvara för att säkra mikroplattor och djupbrunnsplattor på e-E51LDMP03.
  • Programmerbar: Spara tid med den inbyggda programmeringsfunktionen, flerstegsprogram kan skapas, lagras och köras enkelt.
  • Dataloggning och kontroll: Fjärrfunktion tillåter PC-kontroll och dataöverföring.
  • Lämplig för användning i inkubatorer (exkl. CO2), kylrum och CO2-miljö inom angivet temperatur- och RF-intervall.
  • Avancerad mikroprocessorkontroll rampar långsamt upp skakbrickan till önskad hastighet och undviker stänk.
  • Integrerad överbelastning och obalanserad detektion för att skydda prover.
  • Ljusstark, bakgrundsbelyst LCD-display med timer för hastighet och tid.
  • Grön indikatorlampa tänds när enheten skakar.
  • Visuellt och ljudlarm när timern räknar ner till noll eller ett fel uppstår.
  • Slitstarkt kemikaliebeständigt polymerhus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 20 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 4 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±2 rpm, över 100 rpm± 2 % av inställd hastighet
Hastighetsintervall 50 till 300 rpm
Spänning 24 V
Amperage 1,25 A
Rotation Orbital, 20 mm
Håller Upp till 3 x 1 L flaskor
Produkttyp Open Air Shakers
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Temperaturkontroll Nej
Mått (LxB) Plattform 300 x 222 mm
Mått (L x B x H) 420 x 262 x 119 mm
Höjd (engelska) 4,7 tum
Höjd (metrisk) 119 mm
Längd (engelska) 16,5 tum
Längd (engelska) Plattform 11,75 tum.
Längd (metrisk) 420 mm
Längd (metrisk) plattform 300 mm
Bredd (engelska) 10,3 tum
Bredd (engelska) Plattform 8,75 tum.
Bredd (metrisk) 262 mm
Bredd (metrisk) Plattform 222 mm
Vikt (engelska) 16.5 lb.
Vikt (metrisk) 7.5 kg
Controllertyp Digital
Beskrivning Shaker Orbital e-E51LD0420 EU
Visa Anpassad bakgrundsbelyst LCD
Fuktighetsområde 80% RH, Icke-kondenserande
Driftsvillkor -10 °C till 40 °C, 80% RH, Icke-kondenserande
Timerintervall 1 minut till 99 timmar och 59 minuter