Läs mer
Cole-Parmer™ Endecotts™ Konsistometer i rostfritt stål
Produktkod. 11765379 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11765379 75 ml Varje
1 options
Produktkod. 11765379 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5995000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9480.00 SEK
    7445.20 SEK / Paket med 1
    Save 2034.80 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna konsistensometer för att bestämma konsistensen av viskösa material genom att mäta avståndet som materialet flyter under sin egen vikt under ett givet tidsintervall. Cole-Parmer™ Endecotts™ Konsistometern i rostfritt stål kontrollerar mot standarder för konsistens, viskositet och flödeshastighet.
  • Verifiera vätskors konsistens, viskositet och flödeshastigheter
  • Uppfyller militärspecifikation R-81294B för färgtillverkning
  • Idealisk för att förbestämma produktformler för att standardisera produktionspartier
  • Konsistometern kräver endast 75 ml prov för mätning
  • Graverade graderingar i 0,5 cm indelningar säkerställer korrekta resultat
  • Fjäderbelastad grind förhindrar för tidigt provflöde
  • Konstruktion i rostfritt stål förhindrar korrosion
Specifikationer
Produkttyp Konsistometer
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 14 cm
Längd (metrisk) 35.6 cm
Bredd (metrisk) 8.9 cm
Volym (metrisk) 75 ml