Läs mer
endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate |
| CAS | 1174751-61-1 |
| Molekylformel | C9H18N2 . C 2H4O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | USP Granisetron Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2.C2H4O2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8;1-2(3)4/h7-9H,2-6,10H2,1H3;1H3,(H,3,4)/t7-,8+,9-; |
| LEDER | N[C@@H]1C[C@@H](N2C)CCC[C@@H]2C1.OC(C)=O |
| IUPAC-namn | (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.3 |
| Formel vikt | 214.17 |