Läs mer
endo-N-hydroxy-5-norbornen-2,3-dikarboximid, 97 %
Produktkod. 11464634
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464634 10 g 10g
11474634 50 g 50g
11484634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464634 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13205.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21715-90-2 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Det minskar racemiseringen i peptidsyntesen och hämmar bildningen av N-acylurinämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det minskar racemiseringen i peptidsyntesen och hämmar bildningen
av N-acyureas.
Löslighet Löslig
i etanol
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21715-90-2
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.18
MDL-nummer MFCD00065691
InChI-nyckel ZUSSTQCWRDLYJA-UHFFFAOYNA-N
Synonym honb, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 2-hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoisoindole-1,3 2h-dione, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-8-ene-3,5-dione, n-hydroxynorborn-5-ene-2,3-dicarboximide, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic imide, 5-norbornene-2, n-hydroxy, 4,7-methano-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> dec-8-ene-3,5-dione
PubChem CID 89529
IUPAC-namn 4-hydroxi-4-azatricyklo[5.2.1.02,6]dec-8-en-3,5-dion
LEDER ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Smältpunkt 166 °C till 170 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 13540
Löslighetsinformation Löslig i etanol
Formel vikt 179.18
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.