Läs mer
endo-(± )-Norborneol, 92 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10236000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236000 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10236000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181462500
Specifikationer
Kemiskt namn eller material endo-(±)-Norborneol
Namnnotering 92%
CAS 497-36-9
Smältpunkt 148.0°C to 154.0°C
Analysprocentintervall (exo-Norborneol) Remainder (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H12O
MDL-nummer MFCD00167747,MFCD00063677
Kvantitet 250 mg
InChI-nyckel ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC1CC2CCC1C2
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Formel vikt 112.17
Procent renhet 92%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.