Läs mer
ENDOD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Code produit 18334901 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1ml
Code produit Kvantitet unitSize
18334901 0.1 mL 0.1ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18334901 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2848530.1ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
ENDOD1 Polyclonal specifically detects ENDOD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen ENDOD1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS, 2% Sucrose
Gene Alias endonuclease domain containing 1, endonuclease domain-containing 1 protein, KIAA0830, MGC88092
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human ENDOD1
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23052
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.