Läs mer
Invitrogen™ Endogent biotinblockerande kit
Produktkod. 10194472
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10194472 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10194472 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer E21390
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Endogent biotinblockerande kit
Endogenous Biotin-Blocking Kit tillhandahåller en metod och reagens för en förbehandling som reducerar eller eliminerar bakgrundssignaler när biotin-avidin eller biotin-streptavidin-detektionssystem används för att identifiera cellulära mål.
Endogenous Biotin-Blocking Kit erbjuder:
  • Förbättrade —resultat ökat signal-brusförhållande underlättar identifiering av cellmål
  • Användarvänlig —pipettfri droppflaska erbjuder snabbhet och bekvämlighet
  • Snabb —endogen bakgrundsminskning på under en timme
  • Flexibilitet —kitet kan användas för att förbättra resultaten från konventionell immunhistokemi, immuncytokemi, RNA FISH och ELISA förfaranden
    Biotin förekommer naturligt och fungerar som en enzymkofaktor i cytosolen och mitokondrierna i en mängd olika celltyper. Endogenous Biotin-Blocking Kit minimerar interferens från det endogena biotinet som finns i enzymer från däggdjursceller och vävnader, genom en tvåstegs blockeringsstrategi. Först tillsätts ett överskott av omärkt streptavidin till provet för att binda endogena biotinrika enzymer. Streptavidin blockeras därefter med ett överskott av omärkt biotin, vilket effektivt gör cell- eller vävnadsprovet fritt från tillgängliga biotinbindningsställen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Endogent biotinblockerande kit
    Reagenstyp Blockerande ⁄bakgrundsdämpningsreagens
    Innehåll och lagring Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C
    Kvantitet 1 kit