missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Endoglycan/PODXL2 Antibody (211816), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Produktkod. 30023817 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30023817 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30023817 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB1524APCCY7

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Endoglycan/PODXL2 Monoclonal antibody specifically detects Endoglycan/PODXL2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Endoglycan/PODXL2
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 211816
Konjugera APC-Cyanine7
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias endoglycan, PODLX2, podocalyxin-like 2, podocalyxin-like protein 2
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Endoglycan/PODXL2, Gly33-Thr500, Accession # Q9NZ53
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50512
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.