missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Endoglycan/PODXL2 Antibody (MM0258- 7R2), DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 18042599 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042599 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18042599 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP212273IR

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Endoglycan/PODXL2 Monoclonal specifically detects Endoglycan/PODXL2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Endoglycan/PODXL2
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona MM0258- 7R2
Konjugera DyLight 755
Utspädning Western Blot
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias endoglycan, PODLX2, podocalyxin-like 2, podocalyxin-like protein 2
Gensymboler PODXL2
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant Endoglycan/PODXL2 (extracellular domain)
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50512
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.