missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Endomorphin 2 TFA

Produktkod. 16431858
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16431858 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16431858 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0186A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Endomorphin 2 TFA, a high affinity, highly selective agonist of the μ-opioid receptor, displays reasonable affinities for kappa3 binding sites, with Ki value between 20 and 30 nM.

Specifikationer

Renhet 99.55%
CAS 1276124-00-5
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 685.69 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 62.5 mg/mL (91.15 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (8.75 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.