Läs mer
Endofenazin A, TRC
Produktkod. 30369459
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369459 25 mg
30384059 1 mg
30369335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30369459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE55548025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86125-71-5
Molekylformel C18H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 292.33
Synonym 9-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-1-phenazinecarboxylic Acid, 9-(3-Methyl-2-butenyl)-1-phenazinecarboxylic Acid
IUPAC-namn 9-(3-metylbut-2-enyl)fenazin-1-karboxylsyra
LEDER CC(=CCc1cccc2nc3cccc(C(=O)O)c3nc12)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Endophenazine A
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16N2O2/c1-11(2)9-10-12-5-3-7-14-16(12)20-17-13(18(21)22)6-4-8-15(17)19-14/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
Formel vikt 292.1212