missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

β-Endosulfan 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315304
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315304 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315304 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011127ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Endosulfan
CAS 33213-65-9
Analyt- eller komponentnamn beta-Endosulfan
Frakt skick +20°C
Molekylformel C9 H6 Cl6 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, (3α,5aα,6β,9β,9aα)-, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite, exo- (8CI), Endosulfan B (7CI), Endosulfan 2, Endosulfan II, Endosulphan II, General Weed Killer, Thiodan II, α-Thionex, β-Benzoepin, β-Endosulfan, β-Thiodan
InChI formel InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19-
LEDER ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3CO[S@](=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
IUPAC-namn (3α,5aα,6β,9β,9aα)-6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 406.93
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 403.8169 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.