Läs mer
Endosulfan II, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12949224 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12949224 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949224 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1830
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Endosulfan II33213-65-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Endosulfan II
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 33213-65-9, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C9H6Cl6O3S
MDL-nummer MFCD00137651
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel RDYMFSUJUZBWLH-VQDHCCOSSA-N
LEDER ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3C1(Cl)C2(Cl)Cl
IUPAC-namn (1S,2R,8S)-1,9,10,11,12,12-hexachloro-4,6-dioxa-5λ⁴-thiatricyclo[7.2.1.0²,⁸]dodec-10-en-5-one
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 406.90
PubChem CID 12309467
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only