missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Endosulfan (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endosulfan (alpha + beta) |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+,19? |
| Formel vikt | 403.8169 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?