missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Endosulfan (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30136861
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136861 1 g
30134913 10 g
17918679 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5555051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 115-29-7
Molekylformel C9 H6 Cl6 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 406.93
Synonym 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite (6CI,7CI,8CI), 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol cyclic sulfite, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5α,6,9,9α-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide, Akodan 35, BIO 5462, Benzoepin, Beosit, Chlorthiepin, ENT 23979, Endocel, Endodhan, Endosulfan, Endosulfan 35EC, Endosulphan, Endotaf, Ethiosulfan, Global E 35, HOE 2671, Hildan, Madhusulphan, Malix, Niagara 5462, OMS 570, Parrysulfan, Phaser, SD 4314, Sialan, Thimul, Thiodan, Thiodan 35, Thiodan 35EC, Thioflo, Thionex, Thionex 35, Thiotox, Thiotox (insecticide), Tionex, Tiovel, Zebra ciagro, α,β-1,2,3,4,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]-2-heptene-5,6-bisoxymethylene sulfite
IUPAC-namn 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide
LEDER ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3COS(=O)OCC3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Endosulfan (alpha + beta)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+,19?
Formel vikt 403.8169
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.