Läs mer
Endosulfan Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endosulfan-sulfate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+ |
| Formel vikt | 419.8118 |