Läs mer
Endothall-3,4,4,5,5,6-d6 H2O, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endothal-3,4,4,5,5,6-D6 Monohydrate |
| CAS | 1276197-30-8 |
| Molekylformel | C8H6D6O6 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 7-Oxabicyclo[2.2.1 ]heptane-2,3-dicarboxylic-1,4,5,5,6,6-d6 acid monohydrate, Endothall-3,4,4,5,5,6-d6 monohydrate, Endothal-3,4,4,5,5,6-D6 monohydrate, Endothal-d6 monohydrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O5.H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4(13-3)6(5)8(11)12;/h3-6 H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/i1D2,2D2,3 D,4 D; |
| LEDER | OC(C(C1([2 H])OC2([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H])C2C(O)=O)=O.O |
| IUPAC-namn | 7-oxabicyclo[2.2.1 ]heptane-2,3-dicarboxylic-1,4,5,5,6,6-d6 acid hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.21 |
| Formel vikt | 210.1 g/mol |
| Visa mer |